3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10175.14EA
7970
CZK
A10175.14
A10175.06
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇Cl₂FN₂ MW: 197,04 g/mol Bod tání: ∼ 210 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052267 CAS číslo: 175135-74-7 |