4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL162604-25GEA
2140
CZK
SIAL162604-25G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001820 CAS číslo: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |