Tisk…
4-Phenoxybenzonitrile 96%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
B25364.04EA 1190 CZK
B25364.04 B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,22
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017346
CAS číslo: 3096-81-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III