Tisk…
4-Phenoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527769-1GEA 0 CZK
SIAL527769-1G
4-Phenoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,22
MDL Number: MFCD00017346
CAS číslo: 3096-81-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III