Tisk…
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13723.09EA 1410 CZK
A13723.09 A13723.18 ABCRAB133830.0010
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014761
CAS číslo: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1