Tisk…
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11538.03EA 1040 CZK
A11538.03 A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017068
CAS číslo: 7450-57-9
EINECS: 000-000-0