Tisk…
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L05263.03EA 1840 CZK
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₄O
MW: 166,18
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017069
CAS číslo: 103956-09-8