Tisk…
3,4-Diaminobenzhydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579750-5GEA 0 CZK
SIAL579750-5G
3,4-Diaminobenzhydrazide, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₄O
MW: 166,18
MDL Number: MFCD00017069
CAS číslo: 103956-09-8