Tisk…
Methyl-4-aminosalicylate
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0073.09EA 13970 CZK
PROOMM0073.09
Methyl-4-aminosalicylate
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,18 g/mol
MDL Number: MFCD00088091
CAS číslo: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3