Tisk…
Methyl-3-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL449490-10GEA 0 CZK
SIAL449490-10G
Methyl-3-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methoxysalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00239511
CAS číslo: 6342-70-7
EINECS: 228-737-5