Tisk…
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO174270500EA 4600 CZK
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008424
CAS číslo: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %