Tisk…
Methyl-5-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL456683-25MLEA 0 CZK
SIAL456683-25ML SIAL456683-5ML
Methyl-5-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-methoxysalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00017185
CAS číslo: 2905-82-0