Tisk…
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
44089.18EA 941 CZK
44089.18
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
Bod varu: 340 °C
Hustota: 1,17
Bod vzplanutí: 185 °C (365 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042842
CAS číslo: 117-82-8
EINECS: 204-212-6