Tisk…
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16174400EA 1520 CZK
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
MDL Number: MFCD00042842
CAS číslo: 117-82-8
EINECS: 204-212-6