Tisk…
Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36934-250MGEA 1640 CZK
36934-250MG
Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
MDL Number: MFCD00042842
CAS číslo: 117-82-8
EINECS: 204-212-6