Tisk…
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H57640.MDEA 2490 CZK
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00544070
CAS číslo: 2342-50-9