Tisk…
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Dodavatel: Molekula
MOLEM85093613EA 0 CZK
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84
MDL Number: MFCD00190167
CAS číslo: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4