Tisk…
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL444367-50GEA 0 CZK
SIAL444367-50G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84
MDL Number: MFCD00190167
CAS číslo: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4