Tisk…
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L08700.18EA 13570 CZK
L08700.18 L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 113…114 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,031
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051779
CAS číslo: 15799-79-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III