Tisk…
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
B21427.09EA 1540 CZK
B21427.09
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Vzorec: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,2100 g/mol
Bod tání: 60…63 °C
MDL Number: MFCD00007417
CAS číslo: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II