Tisk…
3-Amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB136696.0500EA 0 CZK
ABCRAB136696.0500
3-Amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
3-Amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
Vzorec: C₇H₉NO₄S
MDL Number: MFCD00035759
CAS číslo: 98-42-0
EINECS: 202-667-5
UN: 2585
ADR: 8,III