Tisk…
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22878.22EA 7790 CZK
B22878.22 B22878.06 B22878.14
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Salicylaldehyde hydrazone
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007626
CAS číslo: 3291-00-7
EINECS: 221-953-0