Tisk…
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Nebezpečí
L17545.03EA 1270 CZK
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Bod varu: 106 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,662
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221621
CAS číslo: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III