Tisk…
4-(Methylthio)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL662496-1GEA 0 CZK
SIAL662496-1G SIAL662496-10G
4-(Methylthio)thiophenol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)thiophenol
Vzorec: C₇H₈S₂
MW: 156,27
MDL Number: MFCD00082770
CAS číslo: 1122-97-0