Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L12321.03EA
951
CZK
L12321.03
L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Vzorec:
C₉H₁₀S MW: 150,24 g/mol Bod varu: 61…62 °C (1 mmHg) Hustota: 1,045 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009684 CAS číslo: 14633-54-6 ADR: 9,III |