Tisk…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL534129-5GEA 0 CZK
SIAL534129-5G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂S
MDL Number: MFCD00051953
CAS číslo: 2103-94-8