Tisk…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL339369-1GEA 0 CZK
SIAL339369-1G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69
MDL Number: MFCD00047058
CAS číslo: 2103-99-3