Tisk…
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H54861.03EA 3990 CZK
H54861.03 H54861.06 H54861.MD
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Vzorec: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407828
CAS číslo: 436151-85-8