Tisk…
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54054.03EA 2440 CZK
H54054.03 H54054.06 H54054.MD
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936002
CAS číslo: 17228-99-8