Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54606.06EA 10300 CZK
H54606.06 H54606.03 H54606.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791177
CAS číslo: 57677-80-2