Tisk…
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31948.MEEA 1850 CZK
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00472891
CAS číslo: 105512-80-9