Tisk…
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683280-1GEA 0 CZK
SIAL683280-1G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22
MDL Number: MFCD00472891
CAS číslo: 105512-80-9