2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683280-1GEA
0
CZK
SIAL683280-1G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Vzorec:
C₉H₆F₂N₂S MW: 212,22 |
MDL Number:
MFCD00472891 CAS číslo: 105512-80-9 |