Tisk…
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658499-10GEA 0 CZK
SIAL658499-10G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂S
MDL Number: MFCD00170222
CAS číslo: 2104-09-8