Tisk…
2-Mercapto-4-phenylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632570-5GEA 3790 CZK
SIAL632570-5G
2-Mercapto-4-phenylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Vzorec: C₉H₇NS₂
MW: 193,30 g/mol
MDL Number: MFCD00014508
CAS číslo: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7