Tisk…
Pterostilbene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALP1499-10MGEA 0 CZK
SIALP1499-10MG
Pterostilbene, Sigma-Aldrich®
Pterostilbene
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
MDL Number: MFCD00238710
CAS číslo: 537-42-8