Tisk…
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL590614-5GEA 0 CZK
SIAL590614-5G SIAL590614-25G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄OSi
MDL Number: MFCD04039984
CAS číslo: 77123-58-1