Tisk…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL709727-250MGEA 3080 CZK
SIAL709727-250MG
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄OSi
MDL Number: MFCD06245348
CAS číslo: 77123-55-8