Tisk…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL523380-5GEA 0 CZK
SIAL523380-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202,33
MDL Number: MFCD02093765
CAS číslo: 77123-57-0