Tisk…
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52863.06EA 2930 CZK
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Bod tání: 160…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632202
CAS číslo: 85107-55-7