Tisk…
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL521477-1GEA 0 CZK
SIAL521477-1G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₄
MW: 180,96 g/mol
MDL Number: MFCD00191550
CAS číslo: 80500-27-2