4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL521477-1GEA
0
CZK
SIAL521477-1G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BNO₄ MW: 180,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191550 CAS číslo: 80500-27-2 |