Tisk…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52442.03EA 3530 CZK
H52442.03 H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258966
CAS číslo: 87199-14-2