Tisk…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Molekula
MOLE59697211-1GEA 0 CZK
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96
MDL Number: MFCD01317846
CAS číslo: 87199-15-3