3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512834-10GEA
7240
CZK
SIAL512834-10G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₉BO₃ MW: 151,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD01317846 CAS číslo: 87199-15-3 |