Tisk…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512834-10GEA 7240 CZK
SIAL512834-10G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
MDL Number: MFCD01317846
CAS číslo: 87199-15-3