Tisk…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
MOLEM54140413EA 0 CZK
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
MDL Number: MFCD00792672
CAS číslo: 59016-93-2