Tisk…
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Varování
H55845.03EA 1550 CZK
H55845.03 H55845.06
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05 g/mol
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784376
CAS číslo: 252726-24-2