Tisk…
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Nebezpečí
H52885.03EA 1150 CZK
H52885.03 H52885.06
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240,11 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659940
CAS číslo: 423118-47-2
UN: 3261
ADR: 8,II