Tisk…
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27634.06EA 11470 CZK
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357280
CAS číslo: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III