Tisk…
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10215.14EA 2080 CZK
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040924
CAS číslo: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2