Tisk…
Methyl-5-acetylsalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL390208-5GEA 0 CZK
SIAL390208-5G SIAL390208-25G
Methyl-5-acetylsalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-acetylsalicylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19
MDL Number: MFCD00040924
CAS číslo: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2