5-Acetylsalicylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11663.06EA
2070
CZK
A11663.06
A11663.22
A11663.14
5-Acetylsalicylic acid ≥98%
5-Acetylsalicylic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ Bod tání: 214…216 °C Bod vzplanutí: 250 °C (482 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013978 CAS číslo: 13110-96-8 EINECS: 236-037-6 |